4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR911843-25G OR911843-5G
APOSOR911843-25GEA 196 EUR
APOSOR911843-25G APOSOR911843-5G
4-(Methylthio)benzyl alcohol 95%
4-(Methylthio)benzyl alcohol
Formule: C₈H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009706
CAS nummer: 3446-90-0