tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR926561-25G OR926561-5G
APOSOR926561-25GEA 354 EUR
APOSOR926561-25G APOSOR926561-5G
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-ethyl-N-(2-hydroxyethyl)carbamate
Formule: C₉H₁₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973117
CAS nummer: 152192-95-5