Isoquinoline-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR930950-5G
APOSOR930950-5GEA 227 EUR
APOSOR930950-5G
Isoquinoline-3-carbonitrile 95%
Isoquinoline-3-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075136
CAS nummer: 26947-41-1