N-Carbobenzoxy-DL-norvaline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR933315-25G
APOSOR933315-25GEA 139 EUR
APOSOR933315-25G
N-Carbobenzoxy-DL-norvaline 97%
N-Carbobenzoxy-DL-norvaline
Formule: C₁₃H₁₇NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020434
CAS nummer: 21691-43-0