6-Bromo-2-chloro-3-nitroquinoline ≥96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR935238-250MG
APOSOR935238-250MGEA 127 EUR
APOSOR935238-250MG
6-Bromo-2-chloro-3-nitroquinoline ≥96%
6-Bromo-2-chloro-3-nitroquinoline
Formule: C₉H₄BrClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27928359
CAS nummer: 754990-23-3