3-Anilino-1-propanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR938169-5G
APOSOR938169-5GEA 210 EUR
APOSOR938169-5G
3-Anilino-1-propanol 95%
3-Anilino-1-propanol
Formule: C₉H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15206074
CAS nummer: 31121-11-6