Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR938282-25G OR938282-100G OR938282-500G
APOSOR938282-25GEA 22 EUR
APOSOR938282-25G APOSOR938282-100G APOSOR938282-500G
Sodium-2-mercaptobenzothiazole 97%
Sodium-2-mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₅NS₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00065334
CAS nummer: 2492-26-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III