2-tert-Amylphenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR949676-25G
APOSOR949676-25GEA 132 EUR
APOSOR949676-25G
2-tert-Amylphenol 95%
2-tert-Amylphenol
Formule: C₁₁H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 3279-27-4