(3-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR953372-25G
APOSOR953372-25GEA 96.4 EUR
APOSOR953372-25G
(3-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester 98%
(3-Chlorophenyl)acetic acid ethyl ester
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₂CH₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07787498
CAS nummer: 14062-29-4