3-(Methanesulphonylmethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR956201-1G
APOSOR956201-1GEA 169 EUR
APOSOR956201-1G
3-(Methanesulphonylmethyl)aniline 98%
3-(Methanesulphonylmethyl)aniline
Formule: C₈H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12776627
CAS nummer: 261925-02-4