5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
OR9588-5G
APOSOR9588-5GEA 152 EUR
APOSOR9588-5G
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
5-(4-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formule: C₆H₅N₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068115
CAS nummer: 14389-12-9