Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
OR961964-5G
APOSOR961964-5GEA 127 EUR
APOSOR961964-5G
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine 97%
Fmoc-3-cyano-L-phenylalanine
Formule: C₂₅H₂₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00797585
CAS nummer: 205526-36-9