4-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
OR9695-1G
APOSOR9695-1GEA 555 EUR
APOSOR9695-1G
4-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected 95%
4-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]piperazine, N1-BOC protected
Formule: C₁₇H₂₆N₂O₃
Smeltpunt: 52…53 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658975
CAS nummer: 622381-67-3
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable