5-Fluoroisatin 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoroindoline-2,3-dione, 5-Fluoro-1H-indole-2,3-dione
PC0325-100G
APOSPC0325-100GEA 81.8 EUR
APOSPC0325-100G
5-Fluoroisatin 98%
5-Fluoroisatin
Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165.12 g/mol
Smeltpunt: 224…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00022795
CAS nummer: 443-69-6