4-(Trifluoromethyl)cinnamamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
PC0552-1G PC0552-5G
APOSPC0552-1GEA 23.4 EUR
APOSPC0552-1G APOSPC0552-5G
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide 98%
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide
Formule: C₁₀H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03092988
CAS nummer: 115093-99-7