Ethyl 2-cyano-3-(4-fluorophenyl)acrylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 2-cyano-3-(4-fluorophenyl)prop-2-enoate, Ethyl α-cyano-4-fluorocinnamate
PC0815-5G
APOSPC0815-5GEA 158 EUR
APOSPC0815-5G
Ethyl 2-cyano-3-(4-fluorophenyl)acrylate
Ethyl 2-cyano-3-(4-fluorophenyl)acrylate
Formule: C₁₂H₁₀FNO₂
MW: 219.212 g/mol
Smeltpunt: 96…100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00176412
CAS nummer: 18861-57-9