Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Gevaar

PC0946-5G
APOSPC0946-5GEA 145 EUR
APOSPC0946-5G
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol 95%
Hexafluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)-2,3-butanediol
Formule: C₆H₂F₁₂O₂
Kookpunt: 129 °C
Smeltpunt: 20…24 °C
Dichtheid: 1,87 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00427700
CAS nummer: 918-21-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR