Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diethyl 2-(4-fluorophenyl)propane-1,3-dioate
PC10099-1G
APOSPC10099-1GEA 46.8 EUR
APOSPC10099-1G
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Diethyl 2-(4-fluorophenyl)malonate
Formule: C₁₃H₁₅FO₄
MW: 254.254 g/mol
Kookpunt: 161…162 °C (15 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04039208
CAS nummer: 2965-90-4