2-Amino-4'-fluorobenzophenone 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Aminophenyl)(4-fluorophenyl)methanone
PC1569-100G
APOSPC1569-100GEA 106 EUR
APOSPC1569-100G
2-Amino-4'-fluorobenzophenone 95+%
2-Amino-4'-fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₁₀FNO
Smeltpunt: 124…127 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658166
CAS nummer: 3800-06-4