2-Chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-(Chloroacetyl)-4-(trifluoromethoxy)aniline
PC1688T-1G
APOSPC1688T-1GEA 23.4 EUR
APOSPC1688T-1G
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide 97%
2-Chloro-N-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]acetamide
Formule: C₉H₇ClF₃NO₂
MW: 253.61 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00219796
CAS nummer: 161290-85-3