4-Chloor-3-fluorfenol 98%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC1880G-25G PC1880G-5G PC1880G-100G
APOSPC1880G-25GEA 54.1 EUR
APOSPC1880G-25G APOSPC1880G-5G APOSPC1880G-100G
4-Chloor-3-fluorfenol 98%
4-Chloor-3-fluorfenol
Formule: C₆H₄ClFO
Kookpunt: 84 °C/44mmHg
Smeltpunt: 50…56 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042583
CAS nummer: 348-60-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR