2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC200130-1G PC200130-500MG PC200130-5G
APOSPC200130-1GEA 118 EUR
APOSPC200130-1G APOSPC200130-500MG APOSPC200130-5G
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
2-[(4-Fluorophenyl)dimethylsilyl]benzyl alcohol
Formule: C₁₅H₁₇FOSi
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16251550
CAS nummer: 853955-70-1