2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
PC2074NK-1G
APOSPC2074NK-1GEA 65.8 EUR
APOSPC2074NK-1G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₃ClF₃NS
Kookpunt: 239 °C
Dichtheid: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041055
CAS nummer: 23165-49-3
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III