1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC2311-5G PC2311-1G PC2311-25G
APOSPC2311-5GEA 24.9 EUR
APOSPC2311-5G APOSPC2311-1G APOSPC2311-25G
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene 95%
1-Chloro-2-fluoro-3-iodobenzene
Formule: C₆H₃ClFI
Kookpunt: 234 °C
Dichtheid: 2,008 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094152
CAS nummer: 72373-82-1

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR