2,4'-Difluorobenzophenone 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC2690B-100G PC2690B-25G PC2690B-5G
APOSPC2690B-100GEA 51.2 EUR
APOSPC2690B-100G APOSPC2690B-25G APOSPC2690B-5G
2,4'-Difluorobenzophenone 97%
2,4'-Difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Kookpunt: 176…178 °C/16mmHg
Smeltpunt: 22…24 °C
Dichtheid: 1,244 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000319
CAS nummer: 342-25-6
EINECS: 206-441-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR