3-(2,4-Difluorophenoxy)butan-2-one, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC27984-1G
APOSPC27984-1GEA 1580 EUR
APOSPC27984-1G
3-(2,4-Difluorophenoxy)butan-2-one, tech
3-(2,4-Difluorophenoxy)butan-2-one
Formule: C₁₀H₁₀F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00243588
CAS nummer: 306979-67-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable