N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N'-methylprop-2-enehydrazide, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC28118-1G
APOSPC28118-1GEA 1580 EUR
APOSPC28118-1G
N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N'-methylprop-2-enehydrazide, tech
N'-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-N'-methylprop-2-enehydrazide
Formule: C₁₀H₉ClF₃N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01443836
CAS nummer: 338965-00-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable