4-(2,4-Difluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC2875W-1G
APOSPC2875W-1GEA 73.2 EUR
APOSPC2875W-1G
4-(2,4-Difluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(2,4-Difluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₇F₂N₃S
Smeltpunt: 172…174 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060563
CAS nummer: 206559-58-2