2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC2897-5G
APOSPC2897-5GEA 177 EUR
APOSPC2897-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formule: C₇H₆ClF₃N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094209
CAS nummer: 1029649-46-4