2,3-Difluoro-4-iodophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
PC2912-1G
APOSPC2912-1GEA 0 EUR
APOSPC2912-1G
2,3-Difluoro-4-iodophenol 97%
2,3-Difluoro-4-iodophenol
Formule: C₆H₃F₂IO
Smeltpunt: 53…63 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741391
CAS nummer: 144292-40-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III