3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
PC300802-1G PC300802-5G
APOSPC300802-1GEA 388 EUR
APOSPC300802-1G APOSPC300802-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-Amino-3-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00764454
CAS nummer: 213192-56-4