4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC302101-1G
APOSPC302101-1GEA 99.3 EUR
APOSPC302101-1G
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride 97%
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₁₁H₁ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201027
CAS nummer: 1373920-74-1