2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC302389-1G
APOSPC302389-1GEA 131 EUR
APOSPC302389-1G
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115978
CAS nummer: 886500-54-5