4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC302604-1G PC302604-5G
APOSPC302604-1GEA 226 EUR
APOSPC302604-1G APOSPC302604-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398479
CAS nummer: 1261865-55-7
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable