2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Gevaar
PC302805-1G
APOSPC302805-1GEA 87.6 EUR
APOSPC302805-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₅ClF₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201039
CAS nummer: 1373920-78-5
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable