2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Synoniemen: 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylalcohol
PC302909-1G
APOSPC302909-1GEA 27.8 EUR
APOSPC302909-1G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆ClF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972757
CAS nummer: 56456-51-0