2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC303384-1G PC303384-250MG
APOSPC303384-1GEA 655 EUR
APOSPC303384-1G APOSPC303384-250MG
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31645673
CAS nummer: 2055275-11-9