4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC303392-1G
APOSPC303392-1GEA 292 EUR
APOSPC303392-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetonitrile 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethylthio)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32640053
CAS nummer: 2514625-02-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III