3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC3063-100G
APOSPC3063-100GEA 125 EUR
APOSPC3063-100G
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₄F₆O
Kookpunt: 171 °C
Dichtheid: 1,469 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010206
CAS nummer: 401-95-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR