1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC3105W-25G PC3105W-100G PC3105W-5G
APOSPC3105W-25GEA 49.7 EUR
APOSPC3105W-25G APOSPC3105W-100G APOSPC3105W-5G
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene 97%
1-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃BrF₆
Kookpunt: 158 °C/740mmHg
Dichtheid: 1,738 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074904
CAS nummer: 327-75-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR