1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-{[4-(pent-1-yl)phenyl]sulphonyl}homopiperazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
PC31148-250MG
APOSPC31148-250MGEA 117 EUR
APOSPC31148-250MG
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-{[4-(pent-1-yl)phenyl]sulphonyl}homopiperazine
1-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-{[4-(pent-1-yl)phenyl]sulphonyl}homopiperazine
Formule: C₂₂H₂₇ClF₃N₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179834
CAS nummer: 646456-06-6