{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC408385-500MG
APOSPC408385-500MGEA 740 EUR
APOSPC408385-500MG
{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methanol
{1-[1-(4-Fluoro-benzyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-piperidin-4-yl}-methanol
Formule: C₂₀H₂₂FN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22631648
CAS nummer: 1417794-15-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable