2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC410081-1G
APOSPC410081-1GEA 184 EUR
APOSPC410081-1G
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formule: C₈H₈F₃NO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100362
CAS nummer: 62149-83-1