2-Fluoropyridine 99%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC4200-100G PC4200-250G PC4200-50G
APOSPC4200-100GEA 29.2 EUR
APOSPC4200-100G APOSPC4200-250G APOSPC4200-50G
2-Fluoropyridine 99%
2-Fluoropyridine
Formule: C₅H₄FN
Kookpunt: 124…126 °C
Dichtheid: 1,128 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 24 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006224
CAS nummer: 372-48-5
EINECS: 206-757-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR