2-(3-Fluorophenyl)-4'-fluoroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
Waarschuwing
PC421012-1G
APOSPC421012-1GEA 308 EUR
APOSPC421012-1G
2-(3-Fluorophenyl)-4'-fluoroacetophenone
2-(3-Fluorophenyl)-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₁₄H₁₀F₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11210358
CAS nummer: 370874-66-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable