1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%

Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5

Waarschuwing

PC4465-1G PC4465-5G
APOSPC4465-1GEA 288 EUR
APOSPC4465-1G APOSPC4465-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₁F₃O
Kookpunt: 88…91 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046668
CAS nummer: 618-97-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR