5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC448028-1G
APOSPC448028-1GEA 32.4 EUR
APOSPC448028-1G
5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₅H₅F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00156058
CAS nummer: 10010-93-2