2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-fluoropyrimidine, tech
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC448205-250MG
APOSPC448205-250MGEA 756 EUR
APOSPC448205-250MG
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-fluoropyrimidine, tech
2-[4-(Chloromethyl)phenyl]-5-fluoropyrimidine
Formule: C₁₁H₈ClFN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD23160098
CAS nummer: 1139432-30-6