3-(Trifluoromethyl)butyraldehyde 50% (w/w) in toluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC450162-5G
APOSPC450162-5GEA 184 EUR
APOSPC450162-5G
3-(Trifluoromethyl)butyraldehyde 50% (w/w) in toluene
3-(Trifluoromethyl)butyraldehyde
Formule: C₅H₇F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18074346
CAS nummer: 95853-69-3
UN: 1993
ADR: 3,II