2,2-Difluoroethyl 1H,1H,7H-perfluoroheptyl carbonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: out of 5
PC450343-25G
APOSPC450343-25GEA 1550 EUR
APOSPC450343-25G
2,2-Difluoroethyl 1H,1H,7H-perfluoroheptyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 1H,1H,7H-perfluoroheptyl carbonate
Formule: C₁₀H₆F₁₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28334336
CAS nummer: 1980035-50-4